Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales a presión con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
17.85€ - 1256.55€
Especificaciones
Material | de baja densidad |
---|---|
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tamaño del tapón | 11 mm |
Código de producto | Marca | Septo | Color | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Color | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17333843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1 |
Caucho natural/TEF transparente | Azul | 60 shore |
22.28€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17993601
|
Thermo Scientific™
6ARC11SPI1 |
White Silicone/Red Polyimide | Blue | 45 Shore |
34.29€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17343843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1F |
Caucho natural/TEF transparente | Azul | 60 shore |
1005.25€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17353843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1R |
Caucho natural/TEF transparente | Rojo | 60 shore |
22.28€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17363843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1RF |
Caucho natural/TEF transparente | Rojo | 60 shore |
1005.25€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17373843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1RT |
Caucho natural/TEF transparente | Rojo | 60 shore |
211.63€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17383843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1T |
Caucho natural/TEF transparente | Azul | 60 shore |
211.63€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17393843
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1 |
Silicona blanca/PTFE rojo | Azul | 45 shore |
27.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17303853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1F |
Silicona blanca/PTFE rojo | Azul | 45 shore |
1256.55€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17313853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1R |
Silicona blanca/PTFE rojo | Rojo | 55 shore |
27.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17323853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1RF |
Silicona blanca/PTFE rojo | Rojo | 55 shore |
1256.55€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17333853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1RT |
Silicona blanca/PTFE rojo | Rojo | 55 shore |
264.55€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17343853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1T |
Silicona blanca/PTFE rojo | Azul | 45 shore |
264.55€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17885174
|
Thermo Scientific™
6ARC11RRT1C |
Red Silicone Rubber/Clear PTFE | Clear | 60 Shore |
21.62€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17845184
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1C |
White Silicone/Red PTFE | Clear | 45 Shore |
27.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17815174
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1B |
White Silicone/Red PTFE | Black | 45 Shore |
27.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17835214
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1OR |
White Silicone/Red PTFE | Orange | 45 Shore |
27.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17875214
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1ORT |
White Silicone/Red PTFE | Orange | 45 Shore |
278.46€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17825214
|
Thermo Scientific™
6ARC11-P |
White Virgin PTFE | Clear | 53 Shore |
17.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17835174
|
Thermo Scientific™
6ARC11RRT1 |
Red Silicone Rubber/Clear PTFE | Blue | 60 Shore |
21.62€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales a presión con una abertura de 11 mm, incluidos nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones de presión incluyen septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
de baja densidad | |
SureSTART nivel 2 | |
Certificación de especificación | |
11 mm |