Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
49.01€ - 2965.46€
Especificaciones
Tamaño de la abertura (métrico) | 20 mm |
---|---|
Volumen residual (métrico) | 0,8 mL |
Estilo de la base | Fondo redondo |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Volumen total (métrico) | 10 mL |
Código de producto | Marca | Material | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17373783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1R |
Vidrio transparente | 100/paq. |
49.01€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17383783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1RF |
Vidrio transparente | 5000/paq. |
2211.53€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17393783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1RT |
Vidrio transparente | 1000/paq. |
465.59€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17303793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2R |
Vidrio ámbar | 100/paq. |
65.72€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17313793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2RF |
Vidrio ámbar | 5000/paq. |
2965.46€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17323793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2RT |
Vidrio ámbar | 1000/paq. |
624.31€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Los viales de rendimiento de nivel 2 garantizan datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Estos viales cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 20 mm para sellar este vial
- Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
- Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante dos ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
20 mm | |
Fondo redondo | |
10 mL | |
46 mm | |
Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | |
8 mL |
0,8 mL | |
SureSTART nivel 2 | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
Sí |