Learn More
Thermo Scientific™ Microviales de vidrio de recuperación total de 1,5 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de recuperación total de 1,5 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
85.68€ - 13319.44€
Especificaciones
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
---|---|
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Volumen residual (métrico) | Volumen total (métrico) | Volume (Metric) Usable | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen residual (métrico) | Volumen total (métrico) | Volume (Metric) Usable | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17384083
|
Thermo Scientific™
6PSV9-TR1 |
1 μL | 1,5 mL | 1,1 mL |
295.17€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17394083
|
Thermo Scientific™
6PSV9-TR1F |
1 μL | 1,5 mL | 1,1 mL |
13319.44€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17304093
|
Thermo Scientific™
6PSV9-TR1T |
1 μL | 1,5 mL | 1,1 mL |
2804.10€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17885194
|
Thermo Scientific™
6PSV9-CHV1 |
1 μL | 1.4 mL | 1 mL |
85.68€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Elija los microviales de vidrio de recuperación total con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, rendimiento de nivel 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Disponible en vidrio transparente y ámbar, este microvial de recuperación total de una sola pieza tiene un volumen residual muy bajo gracias a un depósito interior especialmente profundo y estrecho que recoge el líquido en la base, de modo que los muestreadores automáticos compatibles puedan recoger todo menos 1-2 µl de muestra mientras cuentan con un volumen total de muestra de 1,2 ml y un volumen residual de 1 µl. Las dimensiones exteriores de estos viales son 12 x 32 mm. Estos viales de rendimiento de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
- Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Selle con tapones de rosca de 9 mm y septos
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Specifications
SureSTART nivel 3 | |
32 mm |