Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta para especialidades SureOne™, con filtro
Elija entre una longitud extendida o un orificio de gran tamaño, estéril o no estéril. Las puntas de pipeta especializadas Fisherbrand™ filtradas están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN.
85.10€ - 116.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | ADNasa, ARNasa, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11977744
|
Fisherbrand™
|
100 μl a 1000 μl | Orificio amplio/genómicas |
85.10€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11947744
|
Fisherbrand™
|
20 μl a 200 μl | Orificio amplio/genómicas |
116.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hay disponibles formatos de puntas de longitud extendida y de orificio grande
- Los artículos no estériles se han certificado como libres de ARNasa/ADNasa y ADN
- Los productos estériles se esterilizan mediante irradiación con haces de electrones y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR* y endotoxinas
- Compatible con la mayoría de marcas de puntas de pipeta populares (ajuste óptimo con pipeta Fisherbrand Elite™)
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
Gradilla | |
No |
Estéril | |
ADNasa, ARNasa, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
Orificio amplio/genómicas | |
Sure OneTM |