Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar para barrera específica para aerosoles SureOne™
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Marca: Fisherbrand™
77.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.10250kg
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
Especificaciones
2 a 20 μL | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
5,08 cm | |
Micropunto | |
SureOne™ |
Con filtro | |
Natural | |
2 in | |
Rack con bisagras | |
Eppendorf™ Pipeta |