Learn More
Invitrogen™ Bandeja de transferencia SureLock™ Tandem
La bandeja de transferencia SureLock Tandem de Invitrogen se utiliza para facilitar la transferencia en húmedo de geles midi utilizando el módulo SureLock Tandem Blot y el tanque de gel midi SureLock Tandem.
Marca: Invitrogen™ STM3001
82.18 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La bandeja tiene dos compartimentos: el compartimento frontal se utiliza para empapar esponjas y papeles de filtro, y el compartimento posterior se utiliza para colocar el módulo Blot SureLock Tandem para construir una pila de transferencia. La bandeja tiene gráficos que muestran la orientación correcta para el montaje de la pila y dos boquillas de vertido para un vertido antiderrames del tampón de transferencia.
Información sobre el módulo Midi Blot SureLock Tandem
El módulo Midi Blot SureLock Tandem es un dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de gel medio SureLock Tandem. El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total. El módulo Midi Blot SureLock Tandem es compatible con todos los geles medios Invitrogen (tamaño de blot: 8,5 cm x 14 cm). Cada módulo alberga un gel medio por transferencia húmeda. El diseño exclusivo facilita el uso del módulo, mientras que el tamaño eficaz del núcleo interno utiliza menos tampón de transferencia por cada transferencia (solo ∼ 300 ml por transferencia). Puesto que el tampón de transferencia contiene metanol, también produce menos residuos peligrosos que requieren una eliminación especial. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de nitrocelulosa o PVDF en 30 minutos a temperatura ambiente.
Especificaciones
Transferencia húmeda | |
Húmedo | |
Bandeja de transferencia | |
1 bandeja | |
1 año |
Módulo de blot SureLock™ Tandem Midi | |
SureLock™ | |
Módulo de Blot Midi Surelock Tandem (STM 2001) | |
Temperatura ambiente | |
35,6 cm x 25 cm x 2,54 cm |