Learn More
Thermo Scientific™ Bases de apoyo para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm
Soportes con ruedas
444.00€ - 532.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10811311
|
Thermo Scientific™
50127741 |
Estufas y estufas microbiológicas modelo 60 l |
444.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10304130
|
Thermo Scientific™
50127742 |
Estufas y estufas microbiológicas modelo 100 l |
474.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10724602
|
Thermo Scientific™
50127743 |
Estufas y estufas microbiológicas modelo 100 l |
532.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Soportes con ruedas
Altura con ruedas: 18.7 cm (7.36 pulg).
Especificaciones
Soporte | |
Colador |