Learn More
Velp Scientifica™ Varilla de soporte
Para su uso con: Agitador magnético y placa calefactora Velp Heating
Marca:  Velp Scientifica™ A00001069
Detalles adicionales : Peso : 0.19620kg
Código de producto. 11747303
  • 89.35€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Agitador magnético y placa calefactora Velp Heating
  • Para su uso con agitadores de placa calefactora Arex™ CerAlTop™
  • Ayuda a mantener los matraces de fondo redondo en posición vertical durante la agitación o el calentamiento
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Agitador magnético y placa calefactora Velp Heating
470 mm
Accesorio, varilla