Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal™ West Femto
Sustrato de HRP quimioluminiscente mejorado (ECL) ultrasensible para la detección de bajos niveles de femtograma mediante análisis western blotting.
148.00€ - 832.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Mediciones
Línea de productos SuperSignal™
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Contenido del kit Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Contenido del kit Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10391544
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34094
Tampón de peróxido estable, 10 ml, Luminol/potenciador, 10 ml 20 ml
148.00€
20 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11859290
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34095
Luminol/potenciador, 50 ml, Tampón de peróxido estable, 50 ml 100 mL
477.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10095983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34096
Tampón de peróxido estable, 100 ml, Luminol/potenciador, 100 ml 200 ml
832.00€
200 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sustrato SuperSignal West Femto de Thermo Scientific™ es un sustrato quimioluminiscente mejorado ultrarsensible (sustrato ECL) para la detección de la actividad de la peroxidasa a partir de anticuerpos conjugados con HRP y sondas en western blotting.
El sustrato de máxima sensibilidad para el sustrato SuperSignal West Femto es un sistema de sustratos quimioluminiscentes ultra sensibles para western blotting con enzima peroxidasa de rábano picante (HRP). El kit de sustrato permite la detección de bajas cantidades de femtogramos (esto es, medio zeptomol) de proteína depositadas en la membrana de nitrocelulosa o PVDF y sondeadas con los correspondientes anticuerpos primarios y secundarios. Cuando se combinan con concentraciones de anticuerpos optimizadas y tampones bloqueantes, el sustrato SuperSignal West Femto permite la detección de proteínas objetivo en cantidades que son pequeñas para ser vistas con los sustratos ECL habituales.
Características destacadas:
  • Sustrato de ECL – sustrato quimioluminiscente mejorado para la detección de la actividad de la peroxidasa de rábano picante (HRP) de anticuerpos y otras sondas de inmunotransferencia (Western blot).
  • Sensibilidad: detecta bajas cantidades de femtogramos (medio zeptomol) de proteínas en bandas en nitrocelulosa o membranas PVDF
  • Cuantitativo: produce una señal cuantitativa que se puede medir a través de dos órdenes de magnitud
  • Ahorros en anticuerpos: optimizados para concentraciones de anticuerpos muy diluidas; permite diluir anticuerpos primarios de 5000 a 100 000 veces, y anticuerpos secundarios de 100 000 a 500 000 veces (a partir de solución madre de 1 mg/ml)
  • Señal intensa: fácil de capturar una imagen por exposición a película de autorradiografía o a través de una cámara CCD o imágenes del sistema similares
  • Excelente duración de la señal: 8 horas de luminosidad útil en condiciones óptimas
  • Reactivo estable: componentes del kit son estables durante 1 año a 4 °C o 6 meses a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato
Mediciones
Peroxidasa de rábano picante
Quimioluminiscente
SuperSignal™
De 6 a 8 h
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.