Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate
El sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal™ West Atto es un sustrato quimioluminiscente mejorado (ECL) para detectar proteínas de alto attogramo y proporcionar un alto nivel de sensibilidad, así como las mejores relaciones señal-ruido en comparación con otros sustratos disponibles de peroxidasa de rábano picante (HRP) de alto rendimiento disponibles en el mercado.
137.00€ - 804.00€
Specifications
Tipo de producto | Sustrato |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Formulario | Mediciones |
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16425284
|
Thermo Scientific™
A38554 |
20 ml |
137.00€
20 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17181819
|
Thermo Scientific™
A38555 |
100 ml |
457.00€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16595740
|
Thermo Scientific™
A38556 |
200 ml |
804.00€
200 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
- Estabilidad: ocho horas para la solución de trabajo y un año para el kit a 4 °C
- Compatibilidad: con membranas de nitrocelulosa y PVDF
- Duración de la señal: hasta cuatro horas
- Concentración recomendada de anticuerpos primarios: dilución de 1:1000 a 1:5000 (de 0,2 a 1,0 µg/ml)
- Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: dilución de 1:100 000 a 1:250 000 (de 4 a 10 ng/ml)
Specifications
Sustrato | |
Mediciones | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Peroxidasa de rábano picante | |
Hielo húmedo |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Nivel bajo de femtogramo a nivel alto de attogramo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.