Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente para ELISA SuperSignal™ Pico
Sustrato HRP optimizado para generar una señal de luz intensa y proporcionar un rendimiento excepcional en ensayos basados en luminómetros.
449.00€ - 792.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustrato ELISA |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Línea de productos | SuperSignal™ |
Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
Tipo de sustrato | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10475775
|
Thermo Scientific™
37069 |
Tampón de peróxido estable, 125 ml, Luminol/potenciador, 125 ml | Kit de 250 ml |
792.00€
250 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10185663
|
Thermo Scientific™
37070 |
Tampón de peróxido estable, 50 ml, Luminol/potenciador, 50 ml | Kit de 100 ml |
449.00€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El sustrato quimioluminiscente Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico está optimizado para que genere una señal de luz intensa y proporcione un rendimiento excepcional en ensayos basados en luminómetros.
El sustrato SuperSignal ELISA Pico proporciona una detección quimioluminiscente de la actividad de peroxidasa de rábano picante (HRP) para métodos ELISA basados en sondas y anticuerpos conjugados con HRP. Estos ELISA pueden tener lugar en un tubo de ensayo o en una microplaca, y se cuantifican midiendo las unidades de luz relativa (RLU) en un luminómetro.Características destacadas:
Generación de luz inmediata: la señal intensa se produce inmediatamente a temperatura ambiente o a 37 °C
Alta relación señal-ruido: fondo mínimo
Sensibilidad de bajo nivel de picogramos: detecta proteínas en sus ELISA hasta niveles de picogramo
Almacenamiento a temperatura ambiente: un producto uniforme cuando se transporta a temperatura ambiente y no es necesario almacenarlo a 4 °C
Estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas: rendimiento uniforme de la solución de trabajo durante un periodo de 8 horas con una disminución de solo el 10 % en actividad a las 24 horas
Flexible: la señal se puede leer placas opacas negras o blancas
Emite luz a 425 nm: mensurable con luminómetros
Incluye:
Solución de luminol/potenciador (125 ml); tampón de peróxido estable (125 ml)
Especificaciones
Sustrato ELISA | |
SuperSignal™ | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Quimioluminiscente | |
Sustrato químico | |
Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. Introducción |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.