Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión SuperFrost Ultra Plus™ GOLD
Los portaobjetos Epredia™TM SuperFrost Plus© Gold se recomiendan para muestras de tejidos difíciles de sujetar, como muestras óseas, de tejido cerebral, mama y piel. Son ideales para tinciones especiales, inmunocitoquímica y la hibridación de ADN in situ en estos tipos de tejidos.
Marca: Epredia™ K5800AMNZ72
1344.00 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
- Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
- Ahorro de dinero en adhesivos caros
- Revestimiento uniforme y fiable
- Pérdida mínima de muestras
- Acción adhesiva fiable y segura
Especificaciones
75 mm | |
25 mm | |
Blanco |