Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión SuperFrost Plus™
Minimiza la pérdida de tejido durante la tinción rápida, lo que se traduce en tiempos de espera rápidos y una reducción de los riesgos asociados con la pérdida de tejido y la repetición de pruebas. Los portaobjetos Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sujetan secciones congeladas de tejido integrado con parafina y fijado en formol, así como preparaciones citológicas.
Marca: Epredia™ J1820AMNZ
26.18 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.34200kg
Descripción
- Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
- Ahorro de dinero en adhesivos caros
- Revestimiento uniforme y fiable
- Pérdida mínima de muestras
- Acción adhesiva fiable y segura
Especificaciones
90 °, esmerilado | |
75 mm | |
Rosa | |
72/paq. |
Portaobjetos de adhesión | |
25 mm | |
Tradicional |