Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
en la oferta
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 17 mm |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
Longitud (métrico) | 100 mm |
Desechables | Sí |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Material | Cantidad de embalaje | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Cantidad de embalaje | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16644092
|
Labcon
3516-800-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Doble posición | Natural |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16624092
|
Labcon
3511-800-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Ninguno | Natural |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16674092
|
Labcon
3526-350-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Ning. | Natural |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16634092
|
Labcon
3515-800-000-9 |
Poliestireno | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Doble posición | Transparente |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16614092
|
Labcon
3510-800-000-9 |
Poliestireno | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | Ning. | Transparente |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16654092
|
Labcon
3525-350-000-9 |
Poliestireno | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Ning. | Transparente |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16604102
|
Labcon
3529-355-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI estéril | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Doble posición | Natural |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16684092
|
Labcon
3526-355-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI estéril | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Ning. | Natural |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16624102
|
Labcon
3536-335-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI estéril | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Doble posición | Natural |
en la oferta
paquete de 500 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16694092
|
Labcon
3528-355-000-9 |
Poliestireno estéril | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Doble posición | Transparente |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16664092
|
Labcon
3525-355-000-9 |
Poliestireno estéril | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | Ning. | Transparente |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16614102
|
Labcon
3535-335-000-9 |
Poliestireno estéril | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | Doble posición | Transparente |
en la oferta
paquete de 500 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Especificaciones
17 mm | |
100 mm | |
No | |
3,93 pulg | |
SuperClear™ |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Sí | |
Cultivo | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
14 mL |