Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
17.30€ - 110.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Longitud (métrico) | 100 mm |
Desechables | Sí |
Graduado | No |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo |
Código de producto | Marca | Material | RCF máx. | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | RCF máx. | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16684082
|
Labcon™
3426-350-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 3000 RCF | No estéril | 125 tubos/bolsa |
85.90€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16694082
|
Labcon™
3426-355-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 3000 RCF | Estéril | 125 tubos/bolsa |
110.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16664082
|
Labcon™
3411-800-000-9 |
Resina de polipropileno USP clase VI | 3000 RCF | No estéril | 1000 tubos/bolsa |
66.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16674082
|
Labcon™
3425-350-000-9 |
Poliestireno | 1500 RCF | No estéril | 125 tubos/bolsa |
102.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16654082
|
Labcon™
3410-800-000-9 |
Poliestireno | 1500 RCF | No estéril | 1000 tubos/bolsa |
72.40€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17557906
|
Labcon™
3425-355-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Sterile | 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
17.30€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Especificaciones
Natural | |
Sí | |
Cultivo | |
8 mL |
100 mm | |
No | |
SuperClear™ |