Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
57.00€ - 754.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western blot |
---|---|
Línea de productos | SuperBlock™ |
Blocking Agent | Proteína purificada única |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
13434299
|
Thermo Scientific™
37580 |
Tampón de bloqueo SuperBlock (PBS), 100 ml |
57.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10076713
|
Thermo Scientific™
37515 |
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
302.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11884524
|
Thermo Scientific™
37518 |
Tampón de bloqueo SuperBlock (PBS); 5 l |
754.00€
5 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13444299
|
Thermo Scientific™
37581 |
Tampón de bloqueo SuperBlock (TBS), 100 ml |
57.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10016723
|
Thermo Scientific™
37535 |
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
295.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10426144
|
Thermo Scientific™
37545 |
Tampón bloqueante SuperBlock (TBS), mezclado en seco, 5 paquetes |
290.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10519293
|
Thermo Scientific™
37516 |
SuperBlock T20 (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
304.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10668654
|
Thermo Scientific™
37536 |
SuperBlock T20 (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
304.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ SuperBlock son soluciones de PBS y TBS optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para aplicaciones de ELISA, inmunohistoquímica y Western blot.
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.Características destacadas:
Rapidez: bloqueo de las membranas en 5-10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
Flexibilidad: garantía de ausencia de biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Comodidad: disponible en varios formatos de tampón (en PBS o TBS con o sin detergente Tween™-20) y varios tamaños de envase (bolsas de 1 l, 5 l y polvos mezclados en seco)
Bajo fondo: la solución de proteínas sin suero produce una elevada relación señal-ruido
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
Specifications
ELISA, Western blot | |
SuperBlock™ | |
Proteína purificada única | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |