Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladora digital de 4 puestos Super-Nuova™, 220-240 V
Lleve a cabo estudios de solubilidad, digestión, titulación y enzimáticos con los agitadores digitales de varias posiciones Thermo Scientific™ Super-Nuova™.
1860.00€
Especificaciones
Velocidad | De 50 a 1200 rpm |
---|---|
Posiciones de agitación. | 5 |
Pantalla | Digital |
Forma | Cuadrada |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10619473
|
Thermo Scientific™
S136030-33Q |
220/240 V 50/60Hz |
1860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Lleve a cabo estudios de solubilidad, digestión, titulación y enzimáticos con los agitadores digitales de varias posiciones Thermo Scientific™ Super-Nuova™. Con cuatro posiciones de agitación controladas individualmente, partes superiores de cerámica y memoria de 4 funciones, estos agitadores se han diseñado para ofrecer un acoplamiento más sólido y control de agitación con características avanzadas de seguridad. Ideales para laboratorios con varios usuarios.
- El control de agitación Thermo Scientific™ Stir Trac™ ofrece una agitación a baja velocidad mejorada, velocidad uniforme y un potente acoplamiento magnético, lo que reduce el riesgo de desacoplamiento de la barra agitadora
- El control por microprocesador garantiza ajustes precisos y estables de la velocidad de agitación
- La función de frenado Stir Trac detiene por completo la barra agitadora para una retirada de matraz inmediata
- El mando de control único controla la velocidad; la función de bloqueo evita cambios accidentales
- Pantalla de rpm digital
- Se limpia fácilmente y resiste álcalis y ácidos
- La superficie de cerámica reflectante blanca de una pieza favorece la visibilidad de las muestras
- Agitación ajustable en unidades de 1 rpm
- El puerto RS-232 permite transmitir datos de recuento de tiempo y velocidad de agitación (ajuste) directamente a su PC
Funciones de seguridad
- El resistente y compacto cuerpo de aluminio fundido ofrece estabilidad y duración
- El diseño de la unidad protege los componentes internos de los derrames accidentales
- El temporizador autónomo desactiva la mezcla después de 1, 2, 4, 8 o 12 horas—
Incluye:
- Cable de alimentación y clavija separables
Especificaciones
De 50 a 1200 rpm | |
Digital | |
16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) | |
10,2 cm | |
41,1 cm | |
10,25 in | |
28,7 cm | |
20,5 lb |
5 | |
Cuadrada | |
4 in | |
16,2 in | |
10,25 in | |
11,3 in | |
Agitador | |
9,3 kg |