Learn More
Azufre en hidrocarburos, combustible de aviación a reacción, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Material de referencia certificado para la calibración y verificación del laboratorio Instrumentos utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para Mercaptan contenido de azufre ISO 3012.
Marca: Paragon Scientific CRMU-SUKR
Detalles adicionales : CAS : 91770-15-9 Peso : 0.70000kg Transport : UN number : 1863 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Certificado conforme a ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Garantiza una buena correlación entre laboratorios
- Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
- Tamaño del paquete 250 ml
- 12 meses de vida útil
Especificaciones
UN 1223 |
Seguridad y manipulación
- Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: kerosine
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.