Learn More
Sulfuric Acid Solution, Puriss. p.a., ≥25% (T), Honeywell™
Catalog Number 15657330
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
Envase:
Poly bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a.,≥25% (T)
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid solution
pH Acidic
Color Colorless
CAS 7664-93-9
Punto de ebullición >100°C (1013hPa)
Densidad ∽1.180g/cu.cm at 20°C
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2O4S
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Liquid
Número MDL MFCD00064589
Número UN UN2796
Beilstein 2037554
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥25% (T)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati