Learn More
Sulfuric acid solution, 5M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid solution |
Concentración | 5M |
Cantidad | 1 L |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Número UN | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08g/mol |