Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
362.14 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Descripción
- Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
- Ideal para análisis mediante ICP-MS e ICP-MS de alta resolución.
- Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
- Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
- Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
- Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación disponible en COA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric Acid |
pH | 0,3 |
Color | Incoloro a marrón |
Punto de fusión | de 10 °C |
Punto de ebullición | de 290 °C |
Densidad | 1,84g/cm³ |
Envase | Frasco de FEP |
Presión de vapor | < 0,001 mm Hg a 20 °C |
Certificado de análisis | Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote. |
Cantidad | 500mL. |