Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid concentrate |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1 pieza |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Número UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08g/mol |