Learn More
Sulfur, precipitated, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfur |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Cantidad | 2.5 kg |
Número UN | 1350 |
Temperatura de inflamación | 207°C (404.6°F) |
Información de solubilidad | In accordance with carbon disulfide, 1g/5mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.07g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% |
Grado | puriss. |
Punto de ignición | 450°F |