Learn More
Sulfosalicylic Acid, Dihydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
589.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfosalicylic Acid |
Nombre de nota | Dihydrate |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico; bis(metano) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.22 |
Grado | BAKER ANALYZED™ Reactivo de ACS |
Forma física | Crystals |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.