Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de semicelda de sulfuro
Marca: Mettler Toledo™ 51107675
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Especificaciones
Membrana de estado sólido | |
De 0 °C a 80 °C | |
De 4 a 13 |