Learn More
Molecular Probes™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 0.6 μm
Gránulos de látex de sulfato, 8 % p/v, 0,6 µm
Marca: Molecular Probes™ S37495
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.Estas microesferas de látex de sulfato están estabilizadas con cargas de sulfato. En algunos casos, los grupos hidroxilos y carboxilos también están presentes en pequeñas cantidades ligadas a las cadenas de polímeros. La pKa del grupo sulfato es < 2, por lo que las partículas no son estables en medios ácidos. Las suspensiones de las partículas son estables hasta casi concentraciones de electrolitos univalentes de 0,30 M y por lo tanto pueden usarse en medios de fuerza iónica fisiológica. Sin embargo, son partículas hidrófobas y se someterán a la agregación en presencia de bajas concentraciones de cationes divalentes o trivalentes a menos que se estabilicen mediante un revestimiento hidrófilo. El látex de sulfato es adecuado para la calibración de equipos de análisis de tamaño de partículas y también es adecuado para su uso en sistemas de pruebas de diagnóstico que dependen de la adsorción física de antígenos o anticuerpos.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (2–8 °C). | |
Microesferas de látex de gran actividad | |
Temperatura ambiente | |
0,6 μm |
Poliestireno | |
IDC | |
Sulfato |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.