missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 0.4 μm

Gránulos de látex de sulfato, 8 % p/v, 0,4 µm

Marca:  Molecular Probes™ S37493

398.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg

Código de producto. 11500736

  • 598.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.

Estas microesferas de látex de sulfato están estabilizadas con cargas de sulfato. En algunos casos, los grupos hidroxilos y carboxilos también están presentes en pequeñas cantidades ligadas a las cadenas de polímeros. La pKa del grupo sulfato es < 2, por lo que las partículas no son estables en medios ácidos. Las suspensiones de las partículas son estables hasta casi concentraciones de electrolitos univalentes de 0,30 M y por lo tanto pueden usarse en medios de fuerza iónica fisiológica. Sin embargo, son partículas hidrófobas y se someterán a la agregación en presencia de bajas concentraciones de cationes divalentes o trivalentes a menos que se estabilicen mediante un revestimiento hidrófilo. El látex de sulfato es adecuado para la calibración de equipos de análisis de tamaño de partículas y también es adecuado para su uso en sistemas de pruebas de diagnóstico que dependen de la adsorción física de antígenos o anticuerpos.

Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
  • 25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
  • 20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactante: ultralimpio
  • Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros

    Aplicaciones principales de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)

    Obtenga más información
    Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.

    Creamos un producto de microesferas a medida para usted
    Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones

    Especificaciones

    Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
    Microesferas de látex de gran actividad
    Temperatura ambiente
    0,4 μm
    Poliestireno
    IDC
    Sulfato
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales

    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.