Learn More
Ácido sulfámico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical S/8641/53
67.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21665" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
500g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
5329-14-6 | |
Blanco | |
Jarra de plástico para polvo | |
11603 | |
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid | |
NS(=O)(=O)O | |
97.088 | |
CHEBI:9330 | |
Sólido |
200°C | |
1.2 | |
H3NO3S | |
500 g | |
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfámico | |
5987 | |
97.09g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sulfamic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.