Learn More
Techne™ Columna de bandeja más distribuidor de gas
Diseñados para su uso con los concentradores de muestras Techne™.
Marca: Techne™ 36620-40
Detalles adicionales : Peso : 4.83300kg
Descripción
- Depósito de gas y soporte (para tubos) de concentrador de muestras
- El depósito se monta en un soporte completamente ajustable para un control exacto de la altura
Especificaciones
Columna de bandeja más distribuidor de gas |