Learn More
Cole-Parmer™ Disco de rotador Stuart™
Utilizados en estufas microbiológicas de hasta 40 °C y en salas frías de hasta 4 °C., los discos de rotor Bibby Scientific™ Stuart™ proporcionan una mezcla suave pero efectiva. Ideales para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.
530.00€ - 976.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Fondo (métrico) | 270 mm |
Altura (métrico) | 240 mm |
Longitud (métrico) | 200 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11496548
|
Cole-Parmer™
SB3 |
De 2 a 40 rpm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11476548
|
Cole-Parmer™
07650-11 |
20 rpm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los agitadores rotativos SB ofrecen una mezcla suave pero efectiva, ideal para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.- Los aitadores rotativos se pueden utilizar en incubadores de hasta 40 °C y en salas frías hasta 4 °C.
- El ángulo de rotación es completamente ajustable con una escala para medir y reproducir el ángulo de mezcla, desde horizontal para una mezcla mínima hasta vertical para una mezcla completa de extremo a extremo.
- Incorpora una bandeja que atrapa cualquier derrame de los tubos giratorios
Información de órdenes
Solo unidades base; los soportes para tubos están disponibles por separado: 11406558, 12027144, 11416558
Especificaciones
230 V, 50 Hz | |
270 mm | |
200 mm |
50 Hz | |
240 mm | |
Para su uso con soportes de tubos 11416558, 11406558, 12027144 |