Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
505.00€ - 700.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12060892
|
Cole-Parmer™
10112-76 |
De 2 a 10 ml |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12040902
|
Cole-Parmer™
10112-83 |
De 10 a 60 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Dispensador | |
Polipropileno | |
Frasco |