Learn More
Cole-Parmer™ Dispensadores de cerámica de politetrafluoroetileno (PTFE) de vidrio Stuart™ Pressmatic
Establece el volumen preciso mediante un anillo giratorio sólido, fácil de usar y con bloqueo automático. Los dispensadores de cerámica de politetrafluoroetileno (PTFE) de vidrio Bibby Scientific™ Stuart™ Pressmatic permiten devolver el reactivo de cebado al frasco mediante una válvula de recirculación para que el uso sea más seguro y se generen menos residuos.
575.00€ - 910.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Exactitud | <0,7% |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Cerámica |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12090892
|
Cole-Parmer™
10112-80 |
De 0,4 a 2 ml | 0,05 mL |
620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12080892
|
Cole-Parmer™
10112-79 |
De 0,2 a 1 ml | 0,05 mL |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12000902
|
Cole-Parmer™
10112-81 |
De 5 a 30 ml | 0,50 mL |
910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12050902
|
Cole-Parmer™
10112-84 |
De 10 a 60 ml | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12030902
|
Cole-Parmer™
10112-82 |
De 1 a 5 ml | 0,10 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12070892
|
Cole-Parmer™
10112-77 |
De 2 a 10 ml | 0,25 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los dispensadores Pressmatic tienen un diseño innovador que maximiza la seguridad y facilidad de uso. Una válvula de recirculación permite que el reactivo utilizado para el cebado se devuelva directo al frasco por lo que es más seguro y genera menos residuos. Una vez que el dispensador se ha fijado al frasco, se puede girar completamente para colocarlo en la mejor posición. El ajuste de volumen preciso se realiza mediante un anillo giratorio con bloqueo automático que es sólido, fácil de usar y no se moverá durante el funcionamiento. El pistón se ha fabricado con cerámica de alto grado que elimina la adherencia y la abrasión. La vía de líquido está fabricada con vidrio, PTFE y cerámica para ofrecer una excelente resistencia química. Toda la unidad se puede esterilizar en autoclave sin desmontaje. Cada dispensador Pressmatic se suministra con 3 adaptadores de frasco para aceptar la mayoría de tipos de recipiente y un certificado de calibración de obras. Hay disponible una completa gama de piezas de repuesto.- Nuevo diseño ergonómico con válvula de recirculación
- Pistón de cerámica no adherente y resistente químicamente
- Ajuste de volumen exacto y sencillo
- Completamente giratorio en el frasco para una colocación óptima
- Exactitud dentro del 0.7 %.
- Se suministra con certificado de calibración
- Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Dispensador | |
Esterilizable en autoclave | |
Frasco |
<0,7% | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Cerámica |