Learn More
Cole-Parmer™ Varilla de retorta Stuart™
Para su uso con: Agitadores con placas calefactoras Stuart™ UC152 y US152
Marca: Cole-Parmer™ 04805-91
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Varilla de retorta SR1
Especificaciones
Placa calefactora con agitación Stuart™ UC152 y US152 | |
600 mm | |
Accesorio, varilla |
2 ft. | |
SR1 | |
Acero inoxidable |