Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Sujete una amplia variedad de tubos con estos soportes para tubos. Los discos Stuart™ se pueden retirar de forma rápida y fácil y volverse a colocar sin necesidad de herramientas.
268.00€ - 351.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12027144
|
Cole-Parmer™
00077-13 |
Para 12 tubos |
285.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11416558
|
Cole-Parmer™
00077-15 |
Para 20 Glaser |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11446558
|
Cole-Parmer™
00077-21 |
Para tubos de 30 - 26mm de diámetro |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11406558
|
Cole-Parmer™
00077-11 |
Para 40 tubos de microcentrífuga |
346.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12037144
|
Cole-Parmer™
00077-17 |
Para tubos de 63 - 12mm de diámetro |
351.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11436558
|
Cole-Parmer™
00077-19 |
Para tubo de 63 de diámetro: 16mm |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Soporte de disco con clips• 40 microtubos 1,5mL
Especificaciones
Tambor |