Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras digital (blanco) Stuart™, temperatura ambiente hasta 325 °C, aluminio
Intervalo de agitación: De 50 a 1400 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ SD152W
Detalles adicionales : Peso : 3.59100kg
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Aluminio | |
Blanco | |
Metal con revestimiento de polvo blanco | |
Digital | |
6 x 6 in | |
De temperatura ambiente a 325 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
700 W | |
Cuadrada | |
15 L | |
3 años | |
LED |
230 V | |
(2) barras agitadoras con revestimiento de PTFE de 25 mm y cable de alimentación con enchufe. | |
230 V CA, 50/60 Hz | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
3 in | |
18 cm | |
7 in | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
1 | |
De 50 a 1400 rpm | |
CE |