Learn More
Cole-Parmer™ Evaporador concentrador Stuart™
Producen unas condiciones ideales para una evaporación rápida y eficaz. Los evaporadores del concentrador Stuart™ son una manera rápida y cómoda de concentrar varias muestras en un termobloque a la vez.
Marca: Cole-Parmer™ 36610-99
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
Descripción
- Concentración de muestras rápida y eficiente
- Apto para todas las configuraciones de tubo
- Compatible con únicamente tres termobloques Stuart
- El revestimiento de PTFE opcional está disponible para soluciones corrosivas
Especificaciones
Concentrador de muestras | |
SBH130D/3 y SBH200D/3 |