Learn More
Carbonato de estroncio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.6182g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |