Learn More
Carbonato de estroncio, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407955
23.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1633-05-2
CO3Sr
147.63
MFCD00011250
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
15407
strontium(2+) carbonate
[Sr++].[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1633-05-2
CO3Sr
147.63
MFCD00011250
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
15407
strontium(2+) carbonate
[Sr++].[O-]C([O-])=O
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnicsUsed as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Strontium carbonate
Punto de fusión 1100°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5%
Información de solubilidad Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.63
Densidad 3.7