Learn More
Equip Labo™ Salpicaduras de banco de paja
Marca:  Equip Labo™ 8130
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12599225
  • 970.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
750 x 1500 x 900 mm
12 meses
900 mm
130 kg
150 mm
Vidrio emalite
Salpicadura de banco de paja
750 mm
150 cm
Certificados
Ver productos accesorios