Learn More
Equip Labo™ Salpicaduras de banco de paja
Marca:  Equip Labo™ 8197
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12565346
  • 1005.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
900 x 1800 x 900 mm
12 meses
900 mm
130 kg
150 mm
Melamina blanca
Protector de salpicaduras para banco de paja
900 mm
180 cm
Certificados
Ver productos accesorios