Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 036087.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15463635
  • 265.00€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Pared recta
500mL
22mm
Circonio
Exterior: 101mm
Crisol de circonio