Learn More
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene estándar
Almacene diversos tubos de almacenamiento criogénico en las varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
26.85€ - 94.70€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10356091
|
Thermo Scientific™
378441 |
Bastón de almacenaje, estándar, aluminio, 290 mm |
94.70€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10100341
|
Thermo Scientific™
5015-0001 |
CryoCane; Escalonada; Aluminio; 300 mm |
26.85€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10738371
|
Thermo Scientific™
5015-0002 |
CryoCane; Estándar; Aluminio; 300 mm |
27.30€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10410803
|
Thermo Scientific™
DS5020-0000 |
Bastón de almacenaje Coders, aluminio, blanco |
81.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11860491
|
Thermo Scientific™
5015-0002 |
CryoCane; Estándar; Aluminio; 300 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Almacene los tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
- Capacidad para almacenar tubos protegidos con el sistema Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Codificadores cromáticos disponibles para conectarlos al final de la varilla, se puede escribir en ellos para una rápida identificación y gestión del inventario
Especificaciones
Aluminio |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.