Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Sterling™ Guantes ambidiestros de nitrilo, grises
26.64 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
26.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
26.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Longitud (métrico):
244 mm
255 mm
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE de Cat. III según la normativa (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra las salpicaduras químicas de tipo C (K),
- EN 374-4:2003 Resistentes a la degradación por productos químicos,
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Aprobado para el contacto con alimentos
- Fabricados con la tecnología patentada Sterling™, que combina seguridad y comodidad. Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente embalado en un paquete que minimiza los residuos sin detrimento de la seguridad.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y ofrece una protección certificada contra una amplia variedad de contaminantes, además de ser aptos para el contacto con alimentos.
- Las propiedades antiestáticas de los guantes está probada para garantizar la protección del usuario y del equipo. Además, son ambidiestros y de color gris.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN 420:2003, nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, ISO 16604 |
Clasificación | EPI de categoría III |
Color | Gris |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
Tamaño | M |