Learn More
Sampling Systems™ Triángulo de recuento SteriWare™
El triángulo de recuento SteriWare™ es ideal para contar tablets redondas. Se fabrican y envasan en una sala limpia, por lo que se pueden utilizar directamente desde la bolsa.
Marca: Sampling Systems™ 8066A-1S
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Aptas para usuarios zurdos y diestros
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con poliestireno conforme con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Completamente estéril
- Se suministran 30 por caja
Especificaciones
Triángulo de recuento | |
Poliestireno | |
30/caja | |
235 mm de longitud lateral, 15 mm de altura |