Learn More
Merck Filtros de membrana reforzados
No contienen amianto ni fibra de vidrio
Marca: Merck RW1904700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las membranas de prefiltro reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una gran variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, por lo que son ideales para reducir los niveles de contaminantes antes de aplicar filtros con categoría de esterilización. A diferencia de los materiales tradicionales de prefiltro que contienen amianto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltro reforzadas están fabricadas con materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.Características y ventajas:
- Prefiltro con alta capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
- El sustrato sin desprendimiento no deja fibras para fases posteriores
Aplicaciones: Prefiltración antes de los filtros con categoría de esterilización
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
1,2 µm | |
Estéril | |
Prefiltración para filtros de 0,8 a 1,2 µm | |
Hidrófilo | |
158 °F | |
0,007 in | |
Membranas de filtración | |
1,8 in | |
4,7 cm |
Blanca | |
Polímeros de éster de celulosa | |
0,5 μm | |
260 ml/min/cm2 | |
RW19 | |
Plano | |
70 °C | |
200 µm | |
Hidrófilo | |
4,7 cm |