Learn More
Sartorius Sterisart NF gamma, sistema de transferencia
El sistema Sterisart™ NF es una tecnología completamente desechable basada en el método de filtración de membrana, para la prueba de esterilidad de productos farmacéuticos.
Marca: Sartorius 16472--------GBD
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
- Versión exclusiva de septum para muestreo aséptico
- Alta retención de microbios
- Baja adsorción
- Alta estabilidad mecánica
- Aguja de metal afilada para una fácil penetración
- Abrazaderas para tubo preinstaladas codificadas por colores
- Marcas de graduación fáciles de leer
- Fácil de usar (varios adaptadores prácticos disponibles)
- Identificación del número de producto/lote
- Gran variedad de adaptadores y más de 20 tipos de unidades diferentes
- Embalaje impermeable a los gases para la protección contra esterilizantes
Especificaciones
Aguja doble | |
Estéril | |
Sistema de tubos con una aguja doble |
Vidrio | |
Pruebas de esterilidad |