Learn More
Thermo Scientific™ Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer
Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™. El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras.
406.00€ - 439.00€
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
N.º por caja 1000
Línea de productos Sterilin™
Material del cierre Polietileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) N.° por paquete N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) N.° por paquete N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
11798858
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
S31
Vial y tapón de centelleo 20 ml 1000 1000
406.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11748858
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
505
Inserto y tapón para viales de centelleo 6 ml 250 1000
439.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™.El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras. Son ideales para el recuento de centelleo de líquidos, el recuento beta/gamma y el almacenamiento de muestras.
  • Fabricado con precisión para ofrecer solidez y resistencia a productos químicos
  • El tapón de rosca de cuarto de vuelta garantiza una contención excelente de las muestras
  • El vial de 6 ml vial con tapón de ajuste embutido es ideal como inserto para viales de centelleo
Información sobre pedidos
  • No disponible en todas las regiones geográficas
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
1000
Polietileno
Vial de centelleo
Estéril
Sterilin™
Certificado de análisis, certificado de conformidad