Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri de poliestireno
Transparentes. Las placas de Petri de poliestireno Fisherbrand™ son perfectas para aplicaciones de cultivo celular o microbiano.
131.00€ - 142.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Placa de Petri |
Cantidad | 600/caja |
Altura (métrico) | 16,2 mm |
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12654785
|
Fisherbrand™
|
1 |
132.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12664785
|
Fisherbrand™
|
3 |
131.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12644785
|
Fisherbrand™
|
0 |
142.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Poliestireno | |
Placa de Petri | |
16,2 mm |
No estéril | |
600/caja | |
90 mm |