Learn More
Thermo Scientific™ Conos Sterilin™
Monte de forma segura sus embudos de filtración sin riesgo de desconchado o deslizamiento. Fabricados con caucho natural, estos conos también son útiles para el montaje de crisoles en adaptadores.
Marca: Thermo Scientific™ CON0006
41.61 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
Monte de forma segura los embudos de filtración sin riesgo de desconchado ni deslizamiento. Los conos Thermo Scientific™ Sterlin™ se fabrican con caucho natural y son útiles para montar crisoles en los adaptadores.
- Juego de seis conos
- Fabricados con caucho natural
- Para montar embudos de filtración en matraces de Büchner
- También adecuados para el montaje de crisoles de Gooch en adaptadores
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Conjunto de 6 conos; surtido | |
Caucho | |
Matraces de Büchner y crisoles de Gooch | |
Juego de seis conos |