Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ negras y blancas
Lleve a cabo trabajos de fluorescencia y estudios de bioluminiscencia con las placas blancas y negras de 96 pocillos Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
68.50€ - 256.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 50 cajas, 5 paq. |
Tipo de producto | Microplaca |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Descripción | Esterilidad | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Esterilidad | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11359163
|
Thermo Scientific™
611F96BK |
Placa negra de 96 pocillos, fondo plano | No estéril | 50 |
256.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11718194
|
Thermo Scientific™
611F96WT |
Placa blanca de 96 pocillos, fondo plano | No estéril | 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates. Supplied with no lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
Características:- Las placas de 96 pocillos negras son ideales para tareas de fluorescencia donde el pigmento evita la diafonía entre los pocillos: la fluorescencia de fondo bajo minimiza la dispersión de luz—
- Las placas de 96 pocillos blancas son ideales para estudios de bioluminiscencia donde el pigmento ayuda a la reflectividad y la sensibilidad
- Conforme con SBS, lo que garantiza el ajuste adecuado con todos los sistemas de automatización
- Fabricados con poliestireno virgen
- Se suministran sin esterilizar, lo que proporciona una superficie de unión media
- Diseño del pocillo estilo chimenea para ayudar a reducir la contaminación
Información sobre pedidos:
Se suministran sin tapa; si es necesario, la tapa 642000 es un accesorio compatible.
Especificaciones
Estándar | |
50 cajas, 5 paq. | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Plano | |
5 |
8 x 12 | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
50 | |
50/pack |